TRAM 34 ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLKC1610005EA 133.1 EUR InStock
ENZOBMLKC1610005
TRAM 34 ≥98% (par HPLC)
TRAM 34
TRAM-34 is a potent and selective inhibitor of the intermediate-conductance Ca2+-activated potassium channel (IKCa). It displays immunosuppressive activity and inhibits the proliferation of endometrial cancer cells.
  • K+ channel blocker
Pale yellow solid.
Soluble in DMSO (10 mg/mL at 40°C) or ethanol (6 mg/mL at 40°C).
Formule: C₂₂H₁₇ClN₂
MW: 344,8 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09842562
Numéro CAS: 289905-88-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/22/45401322.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité