Tricyclodecan-9-yl xanthogenate potassium salt ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLST3300005 BMLST3300025
ENZOBMLST3300005EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLST3300005 ENZOBMLST3300025
Tricyclodecan-9-yl xanthogenate potassium salt ≥98% (par CCM)
Tricyclodecan-9-yl xanthogenate potassium salt
Selective inhibitor of phosphatidylcholine-specific phospholipase C (PC-PLC). Has been used to study the coupling of phosphatidylcholine-specific phospholipase C with sphingomyelinase. Shows antitumor and antiviral activity. Inhibits basement membrane collagen synthesis, which is the last step in the development of a new blood vessel. Inhibits induction of nitric oxide synthases (NOS). Induces apoptosis. It indirectly inhibits phorbol ester stimulated PLD activity.
  • Phospholipase inhibitor
Off-white solid.
Soluble in water (25mg/ml).
Formule: C₁₁H₁₅KOS₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00171401
Numéro CAS: 83373-60-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité