Sp-cAMPS ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLCN1360001EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLCN1360001
Sp-cAMPS ≥98% (par HPLC)
Sp-cAMPS
PKA activator.
Sp-cAMPS is a potent and specific activator of cAMP-dependent protein kinases. Its cell permeability and complete resistance to cyclic nucleotide phosphodiesterases make it a unique tool for studying cAMP-dependent signaling. Has a considerably higher resistance against cyclic nucleotide-dependent phosphodiesterases as compared to dibutyryl-cAMP or 8-Br-cAMP. Concentration for half-maximal activation is 1.8 µM. The product is not sterile. No metabolic side effects.
Soluble in water (25 mg/ml), DMSO, dimethyl formamide or methanol.
Formule: C₁₀H₁₁N₅O₅PS·C₆H₁₆N
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 93602-66-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/35/47/45403547.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
Identity Determined by UV-VIS and ESI-MS
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité