CP-55,940 ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLCR1020005 BMLCR1020025
ENZOBMLCR1020005EA 247 EUR InStock
ENZOBMLCR1020005 ENZOBMLCR1020025
CP-55,940 ≥98% (par HPLC)
CP-55,940
Cannabinoid receptor ligand.
Cannabinoid CB₁ and CB₂ agonist which is more potent than δ9-THC. Kd’s for cloned/transfected CB₁ and CB₂: 2.6 and 3.7 nM. Has been reported to induce the immediate early gene Krox-24 in corpus striatum and cultured astrocytes. Stimulates proliferation of stimulated B-cells at low nM concentrations.
Soluble in DMSO (4 mg/ml) or ethanol.
Formule: C₂₄H₄₀O₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 83002-04-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85c32058a45768dae873b7fe96a6ad7bf494ccc3&vid=a1976f92060d14c8465a562780c7be737cd98b43&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
Identity Determined by ¹H-NMR and MS
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité