L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
WIN-55,212-2 98 HPLC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLCR1050010 BMLCR1050050
ENZOBMLCR1050010EA 91.3 EUR InStock
ENZOBMLCR1050010 ENZOBMLCR1050050
WIN-55,212-2 98 HPLC_ASSAY_METHOD
WIN-55,212-2
Cannabinoid receptor agonist.
High affinity cannabinoid receptor (CB) agonist (Ki = 62.3 nM and 3.3 nM at the human cloned CB₁ and CB₂ receptors, respectively). Potent analgesic in a rat model of neuropathic pain. Activates p42 and p44 MAP kinase via a receptor-mediated signaling.
Soluble in DMSO, insoluble in water.
Formule: C₂₇H₂₆N₂O₃·CH₃SO₃H
MW: 522.6 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 131543-23-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffbeab5329ec79c58e7368bcb5b2971e17f321a1&vid=1e86711934d4624e12e33c86a9261d24eeea9d36&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité