Pravadoline ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLCR1100025EA 360.8 EUR InStock
ENZOBMLCR1100025
Pravadoline ≥98% (par CCM)
Pravadoline
Cannabinoid receptor agonist.
Pravadoline is a novel analgesic agent whose mechanism of action includes inhibition of cyclooxygenase and cannabinoid receptor agonist activity.
Soluble in DMSO.
Formule: C₂₃H₂₆N₂O₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 92623-83-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/35/70/45403570.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
Identity Determined by NMR
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité