trans-7-Hydroxy-PIPAT maleate ≥98%, solide blanc
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLD1060005EA 270.6 EUR InStock
ENZOBMLD1060005
trans-7-Hydroxy-PIPAT maleate ≥98%, solide blanc
trans-7-Hydroxy-PIPAT maleate
Dopamine receptor ligand.
A selective, high affinity D₃ dopamine receptor ligand (Ki=0.99 nM).
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 159559-71-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/35/83/45403583.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité