Clothiapine ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
BMLD1080020 BMLD1080100
ENZOBMLD1080020EA 44 EUR InStock
ENZOBMLD1080020 ENZOBMLD1080100
Clothiapine ≥99%
Clothiapine
Dopamine receptor ligand.
A typical neuroleptic agent related to clozapine.
Soluble in DMSO (10 mg/ml).
Formule: C₁₈H₁₈ClN₃S
Numéro CAS: 2058-52-8
EINECS: 218-162-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0ff80f6be71604ba45bc998cf2c4067ea31279c&vid=549d6bad0e8cf82b31db973b78ea8a99c34fee49&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité