12(S),20-Dihydroxyeicosa-5Z,8Z,10E,14Z-tetraenoic acid (DiHETE) ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Danger
ENZOBMLD1220050EA 314.6 EUR InStock
ENZOBMLD1220050
12(S),20-Dihydroxyeicosa-5Z,8Z,10E,14Z-tetraenoic acid (DiHETE) ≥99% (par HPLC)
12(S),20-Dihydroxyeicosa-5Z,8Z,10E,14Z-tetraenoic acid (DiHETE)
Arachidonic acid metabolite.
Transcellular biosynthesis via interaction between platelets and neutrophils.
Formule: C₂₀H₃₂O₄
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 89614-44-8
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/35/87/45403587.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration 50 µg/ml
Formulation Oil dissolved in ethanol
Purity ≥99% (HPLC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité