(±)1,2-Dioleoylglycerol (18:1) ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLDG1150020EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLDG1150020
(±)1,2-Dioleoylglycerol (18:1) ≥98% (par CCM)
(±)1,2-Dioleoylglycerol (18:1)
Protein kinase C activator.
Soluble in 100% ethanol or DMSO.
Formule: C₃₉H₇₂O₅
MW: 621 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00043031
Numéro CAS: 2442-61-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/35/92/45403592.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Source Synthetic
Purity ≥98%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité