Phaclofen ≥98% (par HPLC), solide blanc
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOBMLEA1270025EA 462 EUR InStock
ENZOBMLEA1270025
Phaclofen ≥98% (par HPLC), solide blanc
Phaclofen
GABAB receptor antagonist.
Selective GABAB receptor antagonist. Antagonises the postsynaptic action of baclofen.
Soluble in water, methanol or DMSO.
Formule: C₉H₁₃ClNO₃P
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 114012-12-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/07/45403607.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Determined by H-NMR and MS
Purity (HPLC) ≥98%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité