2-Arachidonoylglycerol ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLFA0280005EA 159.5 EUR InStock
ENZOBMLFA0280005
2-Arachidonoylglycerol ≥98% (par HPLC)
2-Arachidonoylglycerol
Cannabinoid receptor ligand.
Endogenous ligand for the CB₁ receptor (CB₁: Ki=58.3 nM); CB₂: Ki>3 µM) present in high levels in the CNS.
Soluble in DMSO or 100% ethanol.
Formule: C₂₃H₃₈O₄
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 53847-30-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/50/45403850.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
Identity Determined by NMR
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité