SCH-202676 ≥99% (par HPLC), solide jaune
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOBMLG5210010EA 156.2 EUR InStock
ENZOBMLG5210010
SCH-202676 ≥99% (par HPLC), solide jaune
SCH-202676
Blocks agonist and antagonist binding to G protein-coupled receptors.
SCH-202676
Soluble in DMSO (7 mg/ml, with warming).
Formule: C₁₅H₁₃N₃S·HBr
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 70375-43-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/95/45403895.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99% (HPLC)
Identity Determined by NMR
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité