TTNPB ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Danger
ENZOBMLGR1050005EA 134.2 EUR InStock
ENZOBMLGR1050005
TTNPB ≥98% (par HPLC)
TTNPB
Retinoic acid receptor ligand.
Retinoic acid analog which acts as a selective RAR agonist.
Soluble in DMSO or ethanol (with gentle warming).
Formule: C₂₄H₂₈O₂
MW: 348,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD00673917
Numéro CAS: 71441-28-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/08/45403908.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
Identity Determined by H-NMR
Appearance White crystalline solid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité