Acitretin ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLGR1080010EA 159.5 EUR InStock
ENZOBMLGR1080010
Acitretin ≥98% (par CCM)
Acitretin
Retinoic acid receptor ligand.
Acitretin is a synthetic aromatic analog of all trans retinoic acid with increased stability in vivo. It is the active free acid form of the antipsoriatic drug etretinate. Displays antiproliferative effect and induces apoptosis in kaposi's sarcoma cells.
Soluble in DMSO.
Formule: C₂₁H₂₆O₃
MW: 326,4 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00866632
Numéro CAS: 55079-83-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/17/45403917.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité