24(S),25-Epoxycholesterol ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Conditionné dans l'eau.
ENZOBMLGR2310001EA 237.6 EUR InStock
ENZOBMLGR2310001 ENZOBMLGR2310005
24(S),25-Epoxycholesterol ≥98% (par CCM)
24(S),25-Epoxycholesterol
LXR ligand.
Endogenous agonist for the nuclear receptor LXR.
Soluble in ethanol (10 mg/ml) or DMSO (10 mg/ml).
Attention: Should be used immediately following dissolution. Store with desiccant.
Formule: C₂₇H₄₄O₂
Point de fusion: 156…159 °C
Numéro CAS: 77058-74-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/30/45403930.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
Identity Determined by NMR
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité