CITCO
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOBMLGR2330025EA 360.8 EUR InStock
ENZOBMLGR2330025 ENZOBMLGR2330005
CITCO
CITCO
Constitutive androstane receptor ligand.
CITCO is a novel potent and selective agonist for the human orphan nuclear receptor CAR (constitutive androstane receptor). CITCO displayed an EC50 of 49 nM in a CAR FRET assay and showed 50-fold selectivity for CAR over PXR. CITCO displayed no activity against a panel of 15 other nuclear receptors at a concentration of 10 µM. In hepatocytes CITCO induced CAR nuclear translocation and induced the CAR target gene CYP2B6.
Soluble in DMF (25 mg/ml) or DMSO (10 mg/ml).
Formule: C₁₉H₁₂Cl₃N₃OS
MW: 436,7 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00139608
Numéro CAS: 338404-52-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/32/45403932.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité