GW-9662 ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
BMLGR2340010 BMLGR2340050
ENZOBMLGR2340010EA 115.5 EUR InStock
ENZOBMLGR2340010 ENZOBMLGR2340050
GW-9662 ≥98% (par HPLC)
GW-9662
PPAR ligand.
Potent, selective and irreversible PPARγ antagonist. Blocks the PPARγ-induced differentiation of monocytes to osteoclasts by >90% at a dose of 0.1 µM. Can be used to antagonise the effects of PPARγ agonists in a variety of cell types.
Soluble in DMSO (50 mg/ml), 100% ethanol (10 mg/ml) or dimethyl formamide. Insoluble in water.
Formule: C₁₃H₉N₂O₃Cl
Point de fusion: 155…157 °C
Numéro MDL: MFCD01215270
Numéro CAS: 22978-25-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e921714d1c9b480af8862b60e9530751471116d&vid=930ede030b5767df965756e8f6c6b3f9981d185b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité