Tomatidine HCl ≥90% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLGR3350025EA 67.1 EUR InStock
ENZOBMLGR3350025
Tomatidine HCl ≥90% (par CCM)
Tomatidine HCl
Negative control for cyclopamine.
Steroidal alkaloid structurally similar to cyclopamine but does not inhibit the hedgehog (shh) pathway. Used as a negative control for jervine.
Soluble in DMSO (2 mg/ml), 100% ethanol (2.5 mg/ml) or dimethyl formamide (2 mg/ml).
Formule: C₂₇H₄₅NO₂·HCl
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 6192-62-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/63/45401263.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Source Tomato leaves
Purity ≥90% (TLC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité