L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
BML-278 98 TLC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLGR3590005 BMLGR3590025
ENZOBMLGR3590005EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLGR3590005 ENZOBMLGR3590025
BML-278 98 TLC_ASSAY_METHOD
BML-278
A SIRT1 activator.
Cell-permeable. A structurally novel activator of SIRT1 (EC₅₀ = 1 µM). Displays selectivity over SIRT2 and 3 (EC₅₀ = 25 and 50 µM respectively).
Soluble in DMSO (~5 mg/ml).
Formule: C₂₄H₂₅NO₄
MW: 391.5 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 15301-69-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d663d03aaef27496f186307811ce3ea5327d5c1&vid=b0e7c17daee2247bd45f84a362a88f7d2d7436e9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% by TLC
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité