5(S)-Hydroxyeicosa-6E,8Z,11Z,14Z-tetraenoic acid (HETE) ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Danger
ENZOBMLH0050050EA 314.6 EUR InStock
ENZOBMLH0050050
5(S)-Hydroxyeicosa-6E,8Z,11Z,14Z-tetraenoic acid (HETE) ≥98%
5(S)-Hydroxyeicosa-6E,8Z,11Z,14Z-tetraenoic acid (HETE)
Biosynthesis via 5-lipoxygenase. Chemotactic and chemokinetic for PMNL. Induces degranulation and calcium flux.
Formule: C₂₀H₃₂O₃
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 70608-72-9
ONU: 1170
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/77/45401277.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Formulation Solution in ethanol.
Purity ≥98%
Concentration 50 µg/ml
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité