Despropionylfentanyl ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
BMLJ1100001 BMLJ1100010
ENZOBMLJ1100001EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLJ1100001 ENZOBMLJ1100010
Despropionylfentanyl ≥99% (par HPLC)
Despropionylfentanyl
A major urinary metabolite of fentanyl.
Soluble in 100% ethanol.
Formule: C₁₉H₂₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 21409-26-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fff514de79f2fc79ea268ac525113282ed3650ff&vid=a337744a1934621d6b2fe5295356daf858fea8ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Source Synthetic
Purity ≥99% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité