(S)-Mephenytoin ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
BMLJ1200005 BMLJ1200025
ENZOBMLJ1200005EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLJ1200005 ENZOBMLJ1200025
(S)-Mephenytoin ≥98% (par CCM)
(S)-Mephenytoin
Cytochrome P450 substrate.
Substrate for determination of cytochrome P-450 polymorphism. Anticonvulsant.
Soluble in DMSO or ethanol.
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00270025
Numéro CAS: 70989-04-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90be63fb993e71ee655e11959976de69ec38d8ed&vid=a6c6bc4f234423b4dac7d68f1637900c37ca7b47&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité