α-Hydroxyalprazolam ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOBMLJ1250005EA 422.4 EUR InStock
ENZOBMLJ1250005
α-Hydroxyalprazolam ≥98% (par CCM)
alpha-Hydroxyalprazolam
Metabolite of alprazolam.
Soluble in DMSO (2.5 mg/ml) or ethanol (2.5 mg/ml).
Attention: Store, as supplied, at room temperature for up to 1 year. Store solutions at -20 °C for up to 3 months.
Formule: C₁₇H₁₃CIN₄O
MW: 324,8 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 37115-43-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/01/45401301.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité