α-Hydroxytriazolam ≥96% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOBMLJ1300001EA 174.9 EUR InStock
ENZOBMLJ1300001
α-Hydroxytriazolam ≥96% (par CCM)
alpha-Hydroxytriazolam
An active but short-lived metabolite of triazolam.
Soluble in DMSO (5 mg/ml warm) or methanol (1 mg/ml warm).
Formule: C₁₇H₁₂Cl₂N₄O
MW: 359,2 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 37115-45-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/02/45401302.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥96% (TLC)
Identity Determined by H-NMR and MS
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité