4-Hydroxytriazolam ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOBMLJ1310005EA 110 EUR InStock
ENZOBMLJ1310005
4-Hydroxytriazolam ≥97% (par HPLC)
4-Hydroxytriazolam
Metabolite of triazolam.
Soluble in DMSO (5 mg/ml warm) or methanol (1 mg/ml warm).
Formule: C₁₇H₁₂Cl₂N₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 65686-11-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/03/45401303.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥97% (HPLC)
Source Synthetic
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité