Penitrem A ≥95% (par HPLC, TLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
BMLKC1570001 BMLKC1570005
ENZOBMLKC1570001EA 70.4 EUR InStock
ENZOBMLKC1570001 ENZOBMLKC1570005
Penitrem A ≥95% (par HPLC, TLC)
Penitrem A
K⁺ channel blocker.
Fungal mycotoxin. Selective, irreversible blocker of the smooth muscle high conductance Ca²⁺-activated K⁺ (maxi-K) channel (100% block at 10 nM). Increases spontaneous release of GABA and aspartate from cerebrocortical synaptosomes in rat neuromuscular junction.
Soluble in organic solvents such as methanol, acetone or DMSO.
Attention: Stable for at least 1 year after receipt when stored, as supplied, at -20 °C. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20 °C.
Formule: C₃₇H₄₄ClNO₆
Numéro CAS: 12627-35-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d3ae7822ca45998c9ef16b893efab3c2ef5b021&vid=20ab5fb0125c5baa2f6eff1c2a8df8c8be154f8d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥95% (HPLC, TLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité