E-4031 Dihydrochloride ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLKC1580005 BMLKC1580025
ENZOBMLKC1580005EA 228.8 EUR InStock
ENZOBMLKC1580005 ENZOBMLKC1580025
E-4031 Dihydrochloride ≥98% (par HPLC)
E-4031 Dihydrochloride
K⁺ channel blocker.
Potent and selective blocker of the inactivating inward rectifying potassium current IKR (HERG channel). Class III antiarrythmic agent with differential atrial vs ventricular activity.
Hygroscopic and soluble in water (100 mg/ml) or DMSO.
Formule: C₂₁H₂₇N₃O₃S·2HCl·2H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 113558-89-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e817a062b92c71f6d6e94e29326a6bc7d7f790e3&vid=c740946cee39b8c69670468fbb24c8212cc521b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité