Leukotriene A4 methyl ester ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
BMLLA0040050 BMLLA0041000
ENZOBMLLA0040050EA 447.7 EUR InStock
ENZOBMLLA0040050 ENZOBMLLA0041000
Leukotriene A4 methyl ester ≥95% (par HPLC)
Leukotriene A4 methyl ester
Substrate for LTA₄ hydrolase and LTC₄ synthase.
Unstable intermediate in the biosynthesis of LTB₄ and LTC₄. The naturally occuring free acid is a substrate for LTA₄ hydrolase and LTC₄ synthase and plays a central role in transcellular leukotrieneand lipoxin biosynthesis. Mobilises Ca²⁺ in human neutrophils. Supplied as the methyl ester for greater stability.
Formule: C₂₁H₃₂O₃
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 73466-12-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e35acead84cca3f8bdefff7ebdc0edd3f86f0661&vid=ad9e0163c14a10ac535f57b9de24e39c2b42e12e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥95% (HPLC) (remainder 11-trans isomer)
Formulation Oil dissolved in 2% triethylamine/hexane.
Concentration 1 mg/ml
Source Synthetic
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité