Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Leukotriene D4 ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Danger

ENZOBMLLD0040050EA 335.5 EUR InStock
ENZOBMLLD0040050
Leukotriene D4 ≥98% (par HPLC)
Leukotriene D4
Prostanoid receptor ligand.

Potent agonist for contraction of smooth muscle. Induces microvascular permeability and mucus secretion in airways. Enhances growth of human airway epithelial cells. Reduces myocardial contractility and coronary blood flow. Induces long lasting hypotension. Biosynthesis from LTC4 by γ-glutamyltranspeptidase.


Formule: C₂₅H₄₀N₂O₆S
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 73836-78-9
ONU: 1230
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/41/45401341.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Source Synthetic
Concentration 50 µg/ml
Formulation Solution in methanol/ammonium acetate buffer, 70:30, pH 5.6.
Purity ≥98% (HPLC)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité