L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Lysophosphatidic acid 98 TLC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Sodium (R,Z)-2-hydroxy-3-(oleoyloxy)propyl hydrogenphosphate, 1-Oleoyl-lysophosphatidic acid sodium salt
BMLLP1000005 BMLLP1000025
ENZOBMLLP1000005EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLLP1000005 ENZOBMLLP1000025
Lysophosphatidic acid 98 TLC_ASSAY_METHOD
Lysophosphatidic acid
LPA receptor ligand
Lysophosphatidic acid (LPA) is a multifunctional intercellular phospholipid messenger.
LPA stimulates the growth of a variety of cells including fibroblasts, vascular smooth muscle cells, endothelial cells and keratinocytes. It acts as a proliferative and anti-apoptotic factor. Ligand for LPA1 (EDG-2), LPA2 (EDG-4) and LPA3 (EDG-7) receptors. It also inhibits differentiation of neural stem cells into neurons.
Soluble in water (5 mg/ml with sonication) or DMSO (0.5 mg/ml warm).
Formule: C₂₁H₄₀O₇P·Na
MW: 458.5 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00133427
Numéro CAS: 325465-93-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ea74ff550b1f96cb846da6ee330f76033d15708&vid=5187daa611bd9c1ed7ea4577344a602293f7a3e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
Appearance Waxy solid
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité