Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-NASPA ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLLP1010001EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLLP1010001
L-NASPA ≥98% (par CCM)
L-NASPA
L-NASPA is an antagonist of LPA-induced platelet aggregation and chloride conductance in Xenopus oocytes. In human breast carcinoma MDA-MB231 cells it is a potent LPA agonist.

Soluble in DMSO (10 mg/ml)or ethanol (10 mg/ml).


Formule: C₁₉H₃₈NO₇P·H₂O
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 155915-46-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/46/45401346.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité