Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phosphatidic acid, dipalmitoyl ≥98% (par CCM), solide blanc

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLLP1030100EA 134.2 EUR InStock
ENZOBMLLP1030100
Phosphatidic acid, dipalmitoyl ≥98% (par CCM), solide blanc
Phosphatidic acid, dipalmitoyl
PKC activator

A mitogenic lipid phosphate produced via the action of phospholipase D. Mediates agonist-dependent Raf-1 translocation and activation of the MAP kinase cascade.

Fine suspension in ethanol (5 mg/ml) with 15 minutes of sonication at room temperature.


Formule: C₃₅H₆₈O₈P·Na
MW: 670,9 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 169051-60-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/48/45401348.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité