N-Desmethyl clozapine ≥99% (par HPLC), solide jaune
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOBMLNS1060025EA 453.2 EUR InStock
ENZOBMLNS1060025
N-Desmethyl clozapine ≥99% (par HPLC), solide jaune
N-Desmethyl clozapine
Serotonin receptor ligand.
Major metabolite of clozapine. Potent serotonin 5-HT1c receptor antagonist.
Soluble in ethanol (25 mg/ml) or DMSO (>44 mg/ml).
Formule: C₁₇H₁₇ClN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 6104-71-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/91/45401391.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99% (HPLC)
Identity Determined by ¹H-NMR
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité