Dibenzepine HCl ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Danger
ENZOBMLNS1070100EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLNS1070100
Dibenzepine HCl ≥99%
Dibenzepine HCl
Soluble in water.
Formule: C₁₈H₂₁N₃O·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 315-80-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/92/45401392.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité