Prostaglandin D₂ ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
BMLPG0050001 BMLPG0050010
ENZOBMLPG0050001EA 77 EUR InStock
ENZOBMLPG0050001 ENZOBMLPG0050010
Prostaglandin D₂ ≥98% (par HPLC)
Prostaglandin D2
Prostanoid receptor ligand.
Principal cyclooxygenase product of the mast cell and PGJ₂.
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 41598-07-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6bf1c5ec762d1895f102b42d464097a1ac5b08&vid=49761997255650b0123af013b9e17203b14721fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité