AH-6809 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLRA1100005 BMLRA1100025
ENZOBMLRA1100005EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLRA1100005 ENZOBMLRA1100025
AH-6809 ≥98% (par CCM)
AH-6809
Selective prostaglandin E₂ receptor (EP₁) antagonist. Useful at concentrations up to 10 µM, at which point it starts to block PGD₂ and TXA₂ receptors.
Soluble in DMSO.
Formule: C₁₇H₁₄O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056083
Numéro CAS: 33458-93-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94286a34d22490e6cdb6ee3be38259867928451d&vid=2260cdb21fa2fbddcca5ecec600b8028a253aa47&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité