L-161-982 ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLRA1180005EA 382.8 EUR InStock
ENZOBMLRA1180005
L-161-982 ≥98% (par HPLC)
L-161-982
Prostanoid receptor ligand.
A potent and selective prostaglandin EP4 receptor antagonist.
Soluble in DMSO (25 mg/ml).
Formule: C₃₂H₂₉F₃N₄O₄S₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 147776-06-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/90/45401490.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
Identity Determined by ¹H-NMR and MS
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité