Bimatoprost ≥97%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
Synonyms: (Z)-7-((1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-((S,E)-3-hydroxy-5-phenylpent-1-en-1-yl)cyclopentyl)-N-ethylhept-5-enamide
BMLRA1210001 BMLRA1210010
ENZOBMLRA1210001EA 75.9 EUR InStock
ENZOBMLRA1210001 ENZOBMLRA1210010
Bimatoprost ≥97%
Bimatoprost
FP receptor agonist.
Stable analog of PGF2α. Agonist at FP receptors (after in vivo hydrolysis to the free acid). It is an efficacious treatment for glaucoma. It also displays an unusual eye lash lengthening effect.
Soluble in DMSO (25 mg/ml) or ethanol (25 mg/ml).
Formule: C₂₅H₃₇NO₄
MW: 415,6 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03411999
Numéro CAS: 155206-00-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=983c0eb122a082365b99d49e2e8f1f4c9011a75f&vid=56a1416ec156bba4f91f1369efe5c773eee80afb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥97%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité