L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Coumestrol 95 HPLC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
BMLS1800005 BMLS1800025
ENZOBMLS1800005EA 114 EUR InStock
ENZOBMLS1800005 ENZOBMLS1800025
Coumestrol 95 HPLC_ASSAY_METHOD
Coumestrol
Estrogen receptor ligand.
Phytoestrogen. Acts as an estrogen agonist.
Soluble in DMSO (25 mg/ml) and warm ethanol (5 mg/ml).
Formule: C₁₅H₈O₅
MW: 268.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 479-13-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=488b7d3b7929aed0f4d9ed53bcfb9ae6a1ef96fb&vid=ffe916a6bf93d9e6cd58685ffabbeec4ff3cd814&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥95% (HPLC)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité