Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dihydrosphingosine-1-phosphate, D-erythro ≥98%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLSL1430001EA 204.6 EUR InStock
ENZOBMLSL1430001
Dihydrosphingosine-1-phosphate, D-erythro ≥98%
Dihydrosphingosine-1-phosphate, D-erythro
S1P receptor ligand.

Saturated analog of sphingosine-1-phosphate. Induces chemotaxis in HUVECs. May be used as a negative control for intracellular effects of S1P. Rapidly dephosphorylated by a sphingosine phosphatase in cultured human fibroblasts. Ligand for S1P (EDG) receptors.

Soluble in methanol/THF/water (60/30/10) (0.5 mg/ml). Slightly soluble in DMSO, methanol or acetic acid.


Formule: C₁₈H₄₀NO₅P
MW: 381,5 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00871363
Numéro CAS: 28508-07-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité