Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-erythro-MAPP ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLSL2220025EA 238.7 EUR InStock
ENZOBMLSL2220025
L-erythro-MAPP ≥98% (par CCM)
L-erythro-MAPP
Negative control for D-erythro-MAPP

Useful as a negative control for D-erythro-MAPP. It does not raise endogenous ceramide levels or inhibit the growth of HL-60 cells.

Soluble in DMSO (25 mg/ml) or ethanol (25 mg/ml).


Formule: C₂₃H₃₉NO₂
MW: 361,6 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 143492-39-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/26/45401526.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité