Wedelolactone ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLEI3160001EA 130.9 EUR InStock
ENZOBMLEI3160001
Wedelolactone ≥98% (par CCM)
Wedelolactone
IKK inhibitor
Wedelolactone is a naturally occuring furanocoumarin isolated from Eclipta prostrata, an herbal medicine used to treat septic shock in traditional Chinese medicine. It inhibits the IκB kinase (IKK) complex and supresses LPS-induced caspase-11 expression in LPS-treated BALB 3T3 cells (IC50=35µM)
Formule: C₁₆H₁₀O₇
MW: 314,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD07778564
Numéro CAS: 524-12-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/65/45403765.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité