Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D-NMMA monoacetate ≥99%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX106002M025EA 185.9 EUR InStock
ENZOALX106002M025
D-NMMA monoacetate ≥99%
D-NMMA monoacetate
NOS inhibitor

D-NMMA is inactive as an inhibitor of NOS and may be used to explore non-specific effects of L-NMMA.


Formule: C₇H₁₆N₄O₂·CH₃COOH
MW: 248,3 g/mol
Numéro CAS: 137694-75-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/23/45347423.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité