BCECF AM ester ≥95% (par HPLC), Ultrapure
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: BCECF AM
ENZOENZ52102EA 313.5 EUR InStock
ENZOENZ52102
BCECF AM ester ≥95% (par HPLC), Ultrapure
BCECF AM ester
pH indicator
BCECF AM (2’,7’-bis-(2-carboxyethyl)-5-(and-6)-carboxyfluorescein acetoxymethyl ester) is a well established fluorescent probe that enables ratiometric monitoring of cellular pH. Intracellular pH plays an important role in modulating cellular events, including growth, calcium regulation, enzymatic activity, receptor-mediated signal transduction, ion transport, endocytosis, chemotaxis, adhesion and other cellular processes. Once inside, cellular esterases cleave the AM groups yielding a more hydrophilic BCECF trapped inside the cell. Wavelength Maxima: Excitation 505 nm, Emission 520 nm.
Formule: C₄₂H₄₀O₂₁
MW: 808,69 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036969
Numéro CAS: 117464-70-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/94/45401594.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité