(±)-Lisofylline ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: 1-(5'-Hydroxyhexyl)-3,7-dimethylxanthine
ENZOBMLLP1020050EA 418 EUR InStock
ENZOBMLLP1020050 ENZOBMLLP1020010
(±)-Lisofylline ≥98%
(±)-Lisofylline
Potent inhibitor of phosphatidic acid generation
A potent inhibitor of phosphatidic acid generation (IC50=0.6 µM). It protects mice from endotoxic shock and attenuates sepsis-induced acute lung injury in the pig. Anti-inflammatory agent. Enhances glucose-stimulated insulin secretion. Inhibits IL-12-mediated STAT4 activation.
Formule: C₁₃H₂₀N₄O₃
MW: 280,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00867573
Numéro CAS: 6493-06-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/47/45401347.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité