Zinquin acide libre ≥98% (par HPLC), Ultrapure indicateur fluorescent, pour la détermination du zinc
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOENZ52152EA 224.4 EUR InStock
ENZOENZ52152
Zinquin acide libre ≥98% (par HPLC), Ultrapure indicateur fluorescent, pour la détermination du zinc
Zinquin
Zinc dye
Zinquin ethyl ester is a lipophilic, zinc-sensitive, fluorescent derivative of Zinquin that is able to penetrate cell membranes. Cleavage of the ethyl ester group via cytosolic esterases in living cells impedes its efflux across the plasma membrane. It is selective for Zn (II) in the presence of physiological concentrations of Ca (II) and Mg (II) ions. Fluorescence of Zinquin ethyl ester is enhanced upon binding Zn (II), but the probe does not demonstrate a shift or change in emission wavelength. The probe is UV-excitable and emits in the blue reqion of the spectrum. Zinquin ethyl ester has been used to monitor intracellular zinc fluxes associated with apoptosis. Wavelength Maxima: Excitation 368nm, Emission 490nm
Formule: C₁₉H₁₈N₂O₅S
MW: 386,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD03452711
Numéro CAS: 151606-29-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/98/45401598.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité