BX-795 ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: BX795, N-(3-((5-Iodo-4-((3-(thiophene-2-carboxamido)propyl)amino)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)pyrrolidine-1-carboxamide
ENZCHM1890005 ENZCHM1890010
ENZOENZCHM1890005EA 91.3 EUR InStock
ENZOENZCHM1890005 ENZOENZCHM1890010
BX-795 ≥97% (par HPLC)
BX-795
Inhibitor of PDK1, TBK1, IKK-ε, IRF3
BX795 was initially developed as a PDK1 inhibitor (direct competitive inhibitor IC50 = 11nM for PDK1) and has been shown to be a potent and relatively specific inhibitor of TBK1 and IKK-ε. It blocks the phosphorylation, nuclear translocation, and transcriptional activity of interferon regulatory factor 3. BX795 also is a potent inhibitor of cell growth of multiple cancer cell lines with IC50 values ranging from submicromolar amounts (0.368 µM to greater than 450 µM).
Formule: C₂₃H₂₆IN₇O₂S
MW: 591,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD12546134
Numéro CAS: 702675-74-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fca3c8f71275c3aa3aa2d1ad93861ef791b5846&vid=00baacecaf4d89996e611024439cf19c12e149fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité