Momelotinib ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZCHM1970001 ENZCHM1970005
ENZOENZCHM1970001EA 71.5 EUR InStock
ENZOENZCHM1970001 ENZOENZCHM1970005
Momelotinib ≥97% (par HPLC)
Momelotinib
Selective inhibitor of JAK1 and JAK2 kinases including the JAK2 V617F mutant
Using ATP kinase assays, the IC50 values for CYT387 are a follows - JAK1 (11nM), JAK2, (18nM), JAK2 V617F (23nM) JAK3 (155nM), and TYK2 (17nM). In testing kinase arrays, CYT387 also had activity (defined as an IC50 < 100nM) detected against CDK2/cyclin A, MAPK8 (JNK1), PRKCN (PKD3), PRKD1 (PKCμ), ROCK2, and TBK1 kinase as well.
Formule: C₂₃H₂₂N₆O₂
MW: 414,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD16038899
Numéro CAS: 1056634-68-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f05c94f869adc9985af0085e38d86ee404fcc24d&vid=fd199f0adf922727d16f17c47aa2b6553a81c8ac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité