GDC-0941 ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 4-(2-(1H-Indazol-4-yl)-6-((4-(methylsulphonyl)piperazin-1-yl)methyl)thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)morpholine, 4-[2-(1H-Indazol-4-yl)-6-[(4-methylsulphonylpiperazin-1-yl)methyl]thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl]morpholine, Pictilisib
ENZCHM1300010 ENZCHM1300050
ENZOENZCHM1300010EA 162 EUR InStock
ENZOENZCHM1300010 ENZOENZCHM1300050
GDC-0941 ≥99% (par HPLC)
GDC-0941
Cell-permeable, potent inhibitor of PI3 kinase IA and IB. Antiproliferative.
A cell-permeable, potent, ATP-competitive inhibitor against class IA and IB PI3 kinases. GDC-0941 inhibits the growth of certain types of cancer cells.
Formule: C₂₃H₂₇N₇O₃S₂
MW: 513,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD11616196
Numéro CAS: 957054-30-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cf2a43debc7b3a206d5bf993b6b8b72e5118017&vid=eb03a044a24c48a3cedd9c95c710ec0e50cf6016&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité